Scegli un formato
789,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
PY20, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
1 of 4
Questo articolo | 05-1050X | 05-1050-M | 16-638 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... PID1(55022) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 4G10®, monoclonal, PY20, monoclonal | clone 4G10, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Risultati analitici
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica