Merck
204910
Complement C9, Human
Complement C9, Human, CAS 80295-59-6, is a native, single-chain glycoprotein present in normal human serum at 60 µg/ml.
Sinonimo/i:
Complement C9, Human
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Attività specifica
≥150,000 C9H50 units/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C5, C6, C7, or C8, trace
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
204888204906204896
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C5, C6, C7, or C8, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, albumin, ceruloplasmin or functionally C3, C6, C7, C8, or C9, trace
impurities
-
impurities
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C7, C9, trace
specific activity
≥150,000 C9H50 units/mg
specific activity
-
specific activity
≥2000 C5b,6H50 units/mg
specific activity
≥150,000 C8H50 units/mg protein
Descrizione generale
Native, human C9 complement component. Single-chain glycoprotein present in normal human serum at 60 µg/ml. On activation of complement via either the classical or alternative pathway, formation of the C5b fragment initiates assembly of the C5b-9 complement membrane attack complex (MAC) on target surfaces. Full lytic activity of MAC occurs only after binding of three to six C9 molecules to each C5b-8 complex.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Stato fisico
In PBS, pH 7.2, filtered through a 0.22 µm pore size filter.
Nota sulla preparazione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Altre note
Stanley, K.K., et al. 1985. EMBO J. 4, 375.
Biesecker, G. and Muller-Eberhard, H.J. 1980. J. Immunol. 124, 1291.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica