Merck
212385-M
Carbamoylcholine chloride
≥98% (titration), nicotinic and muscarinic receptor agonist, solid (fine crystalline)
Sinonimo/i:
Carbachol, Carbamoylcholine Chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
212385-100MG
102,00 €
102,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carbachol, An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 1779
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid (fine crystalline)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
methanol: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Cl.[N+](CCO\C(=N\[H])\[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PHR1511Y0000113C4382
Carbachol An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Millipore
212385-M
Carbachol
Carbachol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1511
Carbachol
Carbachol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000113
Carbachol
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (titration)
form
solid (fine crystalline)
form
-
form
-
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Descrizione generale
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors. Known to increase cytosolic Ca2+ and InsP3 and decrease cAMP levels. Resistant to the action of acetylcholine esterase (AChE) and non-specific cholinesterases. Inhibits apoptotic death of cultured granule neurons.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors
Nota sulla preparazione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Altre note
Jence, M., et al. 1995. J. Neurochem. 64, 1605.
Yan, G.M., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 47, 248.
Mangels, L.A., and Gnegy, M.E. 1992. J. Biol. Chem.267, 5847.
Watanabe, A.M., et al. 1992. In Basic and Clinical Pharmacology, Fifth Edition Katzung, B.G. ed.) Appleton and Lange, Norwalk, CT, p. 82.
Howe, P.H., et al. 1986. J. Pharmacol. Exp. Ther.239, 574.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Highly Toxic (H)
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica