Scegli un formato
126,00 €
126,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Dynamin Inhibitor I, Dynasore, The Dynamin Inhibitor I, Dynasore, also referenced under CAS 304448-55-3, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 16 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(\N=C\c3cc(c(cc3)O)O)C(=O)c1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24)/b19-10+
SYNDQCRDGGCQRZ-VXLYETTFSA-N
1 of 4
Questo articolo | 324413 | 324414 | 324411 |
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Nankoe, S.R., and Sever, S. 2006. Trends Cell Biol.16, 607.
Newton, A.J., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 17955.
Macia. E., et al. 2006. Dev. Cell10, 839.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica