Scegli un formato
245,00 €
245,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, also referenced under CAS 315706-13-9, controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
1 of 4
Questo articolo | 324519 | 217505 | 475956 |
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
677.1 °F - (calculated)
Punto d’infiammabilità (°C)
358.4 °C - (calculated)
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica