Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
acetonitrile: water (1:1): 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 361553 | 573096 | 361549 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form solid | form lyophilized solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica