Scegli un formato
133,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Hydroxyurea, Anti-neoplastic agent that blocks DNA replication by inhibiting ribonucleotide reductase.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4848
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(O)C(=O)N
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 1332000 | H8627 | PHR2629 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay 98% | assay - |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inhibiting ribonucleotide reductase
Nota sulla preparazione
Altre note
Tsuchiya, K., et al. 1999. Free Radic. Biol. Med. 27, 347.
Anand, S., et al. 1995. Cancer Lett.88, 101.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica