Scegli un formato
124,10 €
124,10 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 15%Spedizione prevista il02 febbraio 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N4(CCc5c(ccc(c5)C#N)C4)CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)c2c3c(ncc2)cccc3
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
1 of 4
Questo articolo | 5.06415 | 5.06272 | 5.05877 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 100 mM | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
D3
Nota sulla preparazione
Altre note
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica