Scegli un formato
218,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Saggio
≥94% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(=NNC2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C#N)C1.Br
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | SML1112 | C9873 | 382111 |
|---|---|---|---|
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light |
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
NAT10
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica