Descrizione
Merck USA index - 14, 757
Saggio
≥95% (gel filtration chromatography)
Stato
crystalline solid
Attività specifica
≥5500 KIU/mg dry wt
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezze
≤10 EU/mg endotoxin
Colore
white to off-white
pI
10.5
Solubilità
water: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | A6279 | A3428 | A6106 |
|---|---|---|---|
| form crystalline solid | form saline solution | form lyophilized powder | form powder |
| assay ≥95% (gel filtration chromatography) | assay - | assay - | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
chymotrypsin
Nota sulla preparazione
Altre note
Roberts, R.F., et al. 1998. Ann. Thorac. Surg.66, 225.
Azougagh Oualane, F., et al. 1992. Thromb. Res.68, 185.
Anderson, L.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2979.
Kruithof, W.L., et al. 1986. Biochem. J.226, 631.
McKeehan, W.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 5378.
Fritz, H., and Wunderer, G. 1983. Arzneim. Forsch.33, 479.
Rijken, D.C., and Collen, D. 1981. J. Biol. Chem.256, 7035.
Kassell, B., et al. 1970. Methods Enzymol.19, 845.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica