Scegli un formato
213,00 €
213,00 €
Spedizione prevista il02 febbraio 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41, The Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41 controls the biological activity of Ubiquitin E1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (sum of two isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark purple
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | 662210 | 528824 | 574711 |
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥97% (sum of two isomers, HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica