Merck
676377
Valinomycin, Streptomyces fulvissimus
A cyclododecadepsi-peptide ionophore antibiotic.
Sinonimo/i:
Valinomycin, Streptomyces fulvissimus
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H90N6O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1111.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
acetic acid: soluble
chloroform: soluble
ether: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34+,35+,36?,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
Descrizione generale
A cyclododecadepsi-peptide ionophore antibiotic. Potassium ionophore that transports alkali metal ions across artificial or biological lipid membranes (Rb+ >K+ >Cs+ >Ag+ >NH4+ >Na+ >Li+). Induces K+ conductivity in cell membranes at concentrations as low as 10 nM. Because of its ability to affect membrane transport of K+ and to create a hydrophobic layer on solid electrodes, it is often used in membrane electrode systems for determining K+ concentration. Useful in studies of K+ transport in mitochondria. Uncouples oxidative phosphorylation by binding to sites on membranes rich in sulfhydryl groups. Induces apoptosis in murine thymocytes. Also reported to inhibit NGF-induced neuronal differentiation.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
NGF-induced neuronal differentiation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Harada, H., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 310.
Luvisetto, S., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1186, 12.
Orlov, V.N., et al. 1994. FEBS Lett.345, 104.
Acra, S., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, G45.
Cornet, M., et al. 1993. J. Membr. Biol.131, 55.
Deckers, C.L., et al. 1993. Exp. Cell Res.208, 362.
Dimroth, P., and Thomer, A. 1993. Biochemistry32, 1734.
Opanasenko, V.K., et al. 1992. FEBS Lett.307, 280.
Pape, P.C., et al. 1992. J. Physiol.449, 219.
Ahmed, S., and Booth, I.R. 1983. Biochem. J.212, 105.
Lerner, A., et al. 1982. FEBS Lett.146, 9.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Highly Toxic (H)
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica