Scegli un formato
61,20 €
171,00 €
671,00 €
61,20 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | SAE0152 | L1667 | L3790 |
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in rice | recombinant - |
| form solution | form powder | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Descrizione generale
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Articoli
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
Contenuto correlato
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica