Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41106611
NACRES:
NA.51
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiLivello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | 71235 | 71557 | 71234 |
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Descrizione generale
The pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera-derived insect cells. Transcription is driven by the AcNPV-derived hr5 enhancer and immediate early promoter, IE1.
pIEx-5 encodes the signal peptide of adipokinetic hormone (AKH) to allow secretion of the expressed protein, and C-terminal S•Tag and His•Tag coding sequences. For sequencing or PCR of recombinants in pIEx-5, refer to the table below to choose the appropriate primers.
pIEx-5 encodes the signal peptide of adipokinetic hormone (AKH) to allow secretion of the expressed protein, and C-terminal S•Tag and His•Tag coding sequences. For sequencing or PCR of recombinants in pIEx-5, refer to the table below to choose the appropriate primers.
Note legali
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica