Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
120 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
827 °F
Potenza
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1-21 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -28 °C
Solubilità
3.11 g/L
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 185302 | 296856 | 38270 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay 99% | assay ≥98.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 3.11 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor density 3.5 (vs air) | vapor density 3.5 (vs air) | vapor density 3.5 (vs air) | vapor density 3.5 (vs air) |
| vapor pressure 120 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 120 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 120 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 120 mmHg ( 20 °C) |
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.722 - 0.724
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica