Merck
8.09733
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 ML
32,13 €
1 L
69,60 €
2.5 L
157,00 €
25 KG
834,00 €
200 KG
5.080,00 €
32,13 €
Prezzo di listino37,80 €Risparmia il 15%
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
204-340-2
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.34 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C (DIN 51794)
Potenza
2860 mg/kg LD50, oral (Rat)
16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
200-209 °C
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C
Solubilità
0.045 g/L
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCc2c(cccc2)C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica