Merck
8.14178
Trimethoxymethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 ML
79,90 €
79,90 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
214-685-0
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
2990 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
225 °C
Potenza
11808 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Temp. transizione
flash point 9 °C
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)C
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Enhanced adsorption-catalysis for sulfur removal: Describes the use of trimethoxymethylsilane for improving adsorptive and catalytic properties in fuels processing (J Ortiz-Bustos, HP Del Pulgar, Y Perez, 2023).
  • Preparation of organic-inorganic hybrid materials: Discusses the hybridization of materials using titanium phosphonate clusters combined with silanes for enhanced material properties (R Hayami, K Wada, I Nishikawa, T Sagawa, 2017).
  • Development of a molecularly imprinted polymer sensor: Utilizes trimethoxymethylsilane in the creation of a polymer sensor for detecting specific substances, highlighting its application in sensing technologies (K Wang, X Guan, S Chai, Q Zou, X Zhang, 2015).
  • Anti-fingerprint properties on glass surfaces: Explores the application of trimethoxymethylsilane in creating non-fluorinated organosiloxane coatings with anti-fingerprint properties (A Siriviriyanun, T Imae, 2014).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C
Contatta l'Assistenza Tecnica