Merck
8.18818
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16O3SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
224-588-5
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
235 °C
Potenza
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
213-215 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point 85 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
8.216198.1881663797
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥80% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
density
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
213-215 °C/1013 hPa
bp
217 °C/1013 hPa
bp
195-197 °C/1013 hPa
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica