Scegli un formato
40,42 €
59,58 €
211,00 €
40,42 €
Prezzo di listino53,90 €Risparmia il 25%Spedizione prevista il03 febbraio 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
161 °C/19 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 8.04808 | 236365 | 84850 |
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.12 g/cm3 at 20 °C | density 1.39 g/cm3 at 17 °C | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| bp 161 °C/19 hPa | bp - | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) |
| mp -5 °C | mp 42-45 °C | mp −5-−3 °C (lit.) | mp −5-−3 °C (lit.) |
| potency 400 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 2200 mg/kg LD50, oral (Rat), 1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency - | potency - |
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica