Merck
8.20801
2-Methylhydroquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 G
61,90 €
61,90 €
Spedizione prevista il03 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-443-7
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
468 °C
Potenza
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
124-127 °C
Temp. transizione
flash point 172 °C
Solubilità
77 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
8.209331129688.09692
o-Cresol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.09692
o-Cresol
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (GC)
solubility
77 g/L
solubility
80 g/L
solubility
-
solubility
20 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
solid
form
solid
mp
124-127 °C
mp
109 °C
mp
128-130 °C (lit.)
mp
31 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica