Merck
8.22290
2-Naphthol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
47,10 €
1 KG
63,83 €
47,10 €
Spedizione prevista il05 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-182-7
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 30 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
294.8 °C/1013 hPa
Punto di fusione
121.6 °C
Temp. transizione
flash point 153 °C
Solubilità
1 g/L
Densità
1.27 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
704481301098.20869
2-Naphthol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22290
2-Naphthol
2-Naphthol BioXtra, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
70448
2-Naphthol
2-Naphthol 98%
Sigma-Aldrich
130109
2-Naphthol
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
294.8 °C/1013 hPa
bp
285-286 °C (lit.)
bp
285-286 °C (lit.)
bp
398 °C
mp
121.6 °C
mp
120-122 °C (lit.), 121-123 °C
mp
120-122 °C (lit.)
mp
80-82 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
153 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica