Merck
8.22328
Cyclohexanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexahydrophenol
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 ML
37,10 €
1 L
39,60 €
2.5 L
80,90 €
25 L
541,00 €
37,10 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H11OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
906744
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-630-6
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.98 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
572 °F
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
12.25 %
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
P. ebollizione
160-161 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Solubilità
40 g/L
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
6149551.02888175773
Cyclohexanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22328
Cyclohexanol
Cyclohexanone EMPLURA®
Supelco
1.02888
Cyclohexanone
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
40 g/L
solubility
-
solubility
90 g/L
solubility
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 21 °C)
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica