Merck
8.43483
Linoleic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Linoleic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μL
31,50 €
25 ML
233,00 €
100 ML
853,00 €
31,50 €
Spedizione prevista il05 gennaio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-470-9
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
230 °C/21 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
0.903 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
W80007539269W338020
Linoleic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.43483
Linoleic acid
Acido linoleico
SAFC
39269
Acido linoleico
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
bp
230 °C/21 hPa
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
-5 °C
mp
−5 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.903 g/cm3 at 20 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
transition temp
flash point >110 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica