Merck
8.43984
Phenol solution
for synthesis (90% solution in water)
Sinonimo/i:
Phenol solution
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Per informazioni sul prodotto 8.43984, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
6428463
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fenolo, for synthesis
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
dilution
(for synthesis)
Temp. transizione
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
Densità
1.07 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phenol, also known as hydroxybenzene, is a significant benzene derivative in commercial applications. It serves as a fundamental feedstock to produce polycarbonates, epoxy resins, molding compounds, and phenolic resins. Moreover, phenol finds extensive use in the manufacturing of aniline, caprolactam, and various other chemical derivatives.[1]
Applicazioni
Phenol (90% solution in water) is used as a solvent to synthesis low molecular weight phenol-formaldehyde resins.[2]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - Information refers to the main ingredient.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica