Merck
967107
Stainless steel clamp for filling nozzle attachment to walls
Sinonimo/i:
Clamp for filling nozzle, wall
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
967106960212Z684872
vibrant-m
Z684872
Quick-release clamps
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Descrizione generale
Safety and convenient handling are the basis for an important part of our very special product developments. For individual solvents installations that end with a flexible filling nozzle inside a fume hood, a clamp to store the filling nozzle safely at the wall is now available.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica