Scegli un formato
478,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rhesus macaque, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PUM2(23369)
1 of 4
Questo articolo | AV40810 | HPA030316 | SAB1300873 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rhesus macaque, mouse, human | species reactivity rat, pig, rabbit, dog, human, bovine, mouse, horse | species reactivity human | species reactivity human |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Descrizione generale
Non specific band may be observed at 48 kDa
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected Pumilio-2 in human and mouse embryonic stem cells.
Stem Cell Research
RNA Metabolism & Binding Proteins
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Mouse embryonic stem cell lysate
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pumilio-2 (PUM2) in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica