Scegli un formato
477,00 €
477,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
1 of 4
Questo articolo | AB1058 | AB1129 | AB1128 |
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
Immunogeno
Applicazioni
Malattie infettive
Titolo: 1:1.000 mediante immunofluorescenza indiretta. (1:2.500 mediante inibizione dell'emoagglutinazione.)
Malattie infettive - Virali
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Vetrini di controllo per influenza, N. Cat. 5010-5
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica