Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, pig, bovine, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRPH2(5961)
1 of 4
Questo articolo | P5117 | AB9282 | SAB1401314 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source chicken | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity rat, human, pig, bovine, mouse | species reactivity rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human | species reactivity rat | species reactivity human |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoistochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato alla diluizione 1:100-1:200. Si suggerisce di usare l′anticorpo su sezioni congelate fissate in acetone a -20°C. L′anticorpo AB1530 funziona su tessuto fissato per un′ora o meno in paraformaldeide al 4% fresca. È stato riportato l′utilizzo di questo anticorpo su sezioni di tessuto incluso in paraffina. Vedere Cell & Tissue Research (1997) 288:11-23 & European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Microscopia elettronica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato usato in microscopia elettronica.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
Neuroscienze
Sistema sensoriale & SNP
Marcatori neuronali & gliali
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Indicazioni per l'uso: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Neuroni sensoriali di ratto, omogenato di midollo spinale di ratto e omogenato di nervi periferici.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la periferina in 10 μg di lisato di cellule PC12.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica