Scegli un formato
479,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
1 of 4
Questo articolo | SAB3500212 | HPA006637 | ABC441 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Lisati di cellule staminali embrionali
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica