Scegli un formato
406,00 €
808,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX4(6810)
1 of 4
Questo articolo | SAB1406497 | AB5803 | S9924 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity rat |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:300-1:600 |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). Reconstitute with 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica