Merck
AB756P
Anticorpo anti-collagene, tipo IV
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-ATS2, Anti-CA44
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
100 μG
517,00 €
517,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-collagene, tipo IV, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
suitability
not suitable for Western blot
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
C1926AB763PAB765P
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P53420
UniProt accession no.
P53420
UniProt accession no.
P20908
UniProt accession no.
P11087
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
General description
139 kDa (precursore non rimaneggiato)
Collagene di tipo IV estratto e purificato da tessuto tumorale di topo. L′anticorpo mostra una reattività inferiore allo 0,1% con il collagene umano di tipo IV e V e con il collagene murino di tipo I, II e III e con la fibronectina e la laminina murine.
Il collagene è la principale proteina del tessuto connettivo negli animali nonché la proteina più abbondante nei mammiferi, costituendo circa il 25% di tutte le proteine dell′organismo. È una delle lunghe proteine strutturali fibrose deputate a funzioni molto diverse rispetto a quelle delle proteine globulari come gli enzimi; i robusti fasci di collagene chiamati fibre di collagene sono uno dei principali componenti della matrice extracellulare che dà sostegno alla maggioranza dei tessuti e conferisce struttura alle cellule dall′esterno, pur essendo riscontrabile anche all′interno di determinate cellule. Il collagene è molto resistente alla trazione ed è il componente principale di fasce, cartilagine, legamenti, tendini, ossa e denti. Insieme alla cheratina morbida, conferisce alla pelle robustezza ed elasticità e la sua degradazione causa le rughe tipiche dell′invecchiamento. Rinforza i vasi sanguigni e entra in gioco durante lo sviluppo dei tessuti. È presente nella cornea e nella lente dell′occhio in forma cristallina. Il collagene si è presente quasi ovunque nell′organismo. In letteratura sono stati descritti 12 tipi di collagene. Collagene di tipo 1: il tipo di collagene più abbondante nell′organismo umano. È presente nel tessuto cicatriziale, il prodotto finale del processo di riparazione tissutale. Si trova nei tendini, nell′endomisio delle miofibrille e nella parte organica delle ossa. Collagene di tipo 4: È presente nella lamina basale e nel cristallino dell′occhio. Fa anche parte del sistema di filtrazione nei capillari e nei glomeruli nefronici.
Analysis Note
Controllo
Controllo positivo: tessuto renale, muscolare, tendineo, splenico e fegato di topo. Controllo negativo: Neuroni/glia.
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ELISA:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio ELISA a >1:200 (OD >500).
Immunofluorescenza:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in immunofluorescenza.
Immunoistochimica:
diluizione 1:80 per colorazione immunofluorescente di tessuto cutaneo ed epatico congelato fresco di topo. La reattività è riscontrabile anche in tessuto fissato in metil-carnoy e incluso in paraffina (cute e fegato di topo).
Non raccomandato per saggi di Western blotting.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Questo anticorpo anti-collagene, tipo IV, è convalidato per l′uso nelle applicazioni di ELISA, IF, IH(P) per la rivelazione del collagene.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Biochem/physiol Actions
Collagene di topo, tipo IV: 100% (a una diluizione 1:5.000 in RIA). Collagene di topo, tipi I, II, III: <0,1%. Collagene umano, Tipi IV, V: <0,1%. Fibronectina di topo: <0,1%. Laminina di topo: <0,1%. La reattività con altre specie non è stata valutata.
L′anticorpo mostra una reattività inferiore allo 0,1% con il collagene umano di tipo IV e V e con il collagene murino di tipo I, II e III e con la fibronectina e la laminina murine.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Immunogen
Collagene di tipo IV estratto e purificato da tessuto tumorale di topo.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: AB756
Physical form
Formato: purificato
L′anticorpo purificato è fornito in un tampone contenente una miscela di citrato 0,1M, fosfato di potassio 0,1M, a pH 7,2-7,4, e 10 µg/mL di antibiotici e antimicotici
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Magdalena Leiva et al.
Nature communications, 7, 10222-10222 (2016-01-09)
The life-long maintenance of haematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) critically relies on environmental signals produced by cells that constitute the haematopoietic niche. Here we report a cell-intrinsic mechanism whereby haematopoietic cells limit proliferation within the bone marrow, and show
Long-term retinal PEDF overexpression prevents neovascularization in a murine adult model of retinopathy.
Haurigot, V; Villacampa, P; Ribera, A; Bosch, A; Ramos, D; Ruberte, J; Bosch, F
Testing null
Fusanori Yotsumoto et al.
Oncoimmunology, 4(4), e1001204-e1001204 (2015-07-03)
Early stage growth of intracranial B16F10 tumors is reduced by 87% in myeloid-specific NG2 null (Mac-NG2ko) mice and by 77% in pericyte-specific NG2 null (PC-NG2ko) mice, demonstrating the importance of the NG2 proteoglycan in each of these stromal compartments. In
Katherine Rybinski et al.
Oncotarget, 6(28), 25429-25440 (2015-09-04)
Over-expression of endosialin/CD248 (herein referred to as CD248) has been associated with increased tumor microvasculature in various tissue origins which makes it an attractive anti-angiogenic target. In an effort to target CD248, we have generated a human CD248 knock-in mouse
Ilkka Pietilä et al.
PloS one, 11(1), e0147171-e0147171 (2016-01-23)
The Wnts can be considered as candidates for the Congenital Anomaly of Kidney and Urinary Tract, CAKUT diseases since they take part in the control of kidney organogenesis. Of them Wnt5a is expressed in ureteric bud (UB) and its deficiency
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica