Origine biologica
chicken
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgY
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
1 of 4
Questo articolo | MAB377C3 | MAB377A5 | MABN140 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source chicken | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity rat | species reactivity rat, mouse | species reactivity rat, mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare NeuN nel tessuto cerebrale, ippocampale e di corteccia frontale di topo.
Neuroscienze dello sviluppo
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Lisato di tessuto cerebrale di topo E16
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare NeuN in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo E16.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica