Merck
BCYT1-33K-PX15
Pannello con microsfere magnetiche MILLIPLEX® Bovine Cytokine/Chemokine 1, 15 plex premiscelato - Per saggi multiplex in studi di immunologia
Sinonimo/i:
Kit di saggio per citochine
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
3.600,00 €
3.600,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Reattività contro le specie
bovine
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP® technology)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
BCYT1-33K-PXBK15BCYT1-33KSCYT1-91K
species reactivity
bovine
species reactivity
bovine
species reactivity
bovine
species reactivity
sheep
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Descrizione generale
L'infiammazione e la risposta delle cellule immunitarie sono fondamentali per il mantenimento dell'omeostasi. L'infiammazione svolge un ruolo centrale nell'eziologia di molte malattie correlate al sistema immunitario, come le malattie infettive, l'osteoartrite e alcune malattie respiratorie, neurologiche, metaboliche, cardiovascolari e persino il cancro. Tuttavia, finora l′unica possibilità che avevamo per misurare i livelli di citochine e chemochine in campioni di origine bovina era costituita principalmente dai saggi ELISA. Ora, invece, con il nostro pannello MILLIPLEX® 1 per citochine e chemochine bovine e la tecnologia Luminex® xMAP i ricercatori possono misurare simultaneamente i livelli di più biomarcatori dell′infiammazione.Il pannello MILLIPLEX® 1 per citochine e chemochine bovine 15-plex con microsfere magnetiche premiscelate è un kit che consente la quantificazione di tutti gli analiti seguenti in campioni di siero, plasma e surnatante di colture di tessuto: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα e VEGF-A. Milliplex® offre la più ampia selezione di analiti per gli studi in un ampio ambito di stati patologici e di specie. Una volta identificati gli analiti di interesse, si può fare affidamento sulla qualità che realizziamo in ciascun kit per produrre risultati affidabili. Oltre alle caratteristiche del saggio riportate nel protocollo, altri criteri di scelta sono i parametri delle prestazioni valutati nel processo di convalida tra i quali: reattività crociata, linearità della diluizione, stabilità dei kit e comportamento del campione (per es. rivelabilità e stabilità). Ciascun pannello e ciascun kit soddisfa rigorosi criteri di fabbricazione per garantire la riproducibilità tra i lotti.Per ciascun pannello e ciascun kit MILLIPLEX® sono previsti:controlli di qualità (CQ) forniti per qualificare le prestazioni del saggioconfronto di standard (calibratore) e lotti dei CQs con un lotto di riferimento per garantire la coerenza tra i lottimatrice a base di siero ottimizzata per riprodurre l′ambiente naturale dell′analitamiscela di anticorpi di rivelazione ideata per ottenere profili degli analiti del pannello consistentiIl pannello con microsfere magnetiche MILLIPLEX® 1 per citochine e chemochine bovine fa parte del sistema più versatile a disposizione per la ricerca su citochine e chemochine. Che si tratti di soluzioni per saggi di biomarcatori singoli o multiplex, siamo lieti di collaborare con i nostri clienti per progettare, sviluppare, convalidare analiticamente e costruire la libreria più completa tra quelle disponibili per la rilevazione e la quantificazione delle proteine.
Applicazioni
Il pannello per saggi multiplex di citochine e chemochine bovine con microsfere magnetiche si avvale della tecnologia Luminex® xMAP per analizzare simultaneamente 15 biomarcatori, tra citochine e chemochine, in campioni di colture cellulari, siero e plasma bovino.Questo saggio prevede una notte di incubazione (oppure si può incubare a temperatura ambiente per 2 ore sotto agitazione).È possibile utilizzare un massimo di 25 μL di siero o plasma diluito 1:2 per pozzetto. Le colture tissutali o altre matrici possono essere analizzati tal quali oppure opportunamente diluite in un terreno di controllo.Questo kit può essere utilizzato per l'analisi di tutti gli analiti del pannello 1 di citochine e chemochine nel siero, nel plasma o nel surnatante di colture di tessuto/cellule/tumori.Analiti disponibili:IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-8;IL-10;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MCP-1;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Azioni biochim/fisiol
La reattività crociata tra gli anticorpi diretti contro un determinato analita e gli altri analiti del pannello è al di sotto del limite di rivelazione o trascurabile.
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Nota sulla preparazione
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Se podría validar este test para otras especies, como cabra u oveja?
    1 risposta
    1. The Bovine Cytokine Panel has only been verified for use with bovine samples. However, four samples of both sheep and goat were tested in the panel to measure detectability. The data for the number of samples detected is available at the following link:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-species-cross-reactivity
      Please note that the panel has not been tested with sheep or goat standards to determine the amount of cross-reactivity.
      Utile?
  2. Could you provide a table for analytes and bead numbers (regions) to load into the instrument software?
    1 risposta
    1. The kit protocol provided with the equipment settings includes a listing of the analytes and bead numbers or regions. This information is available after the assay procedures.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica