Scegli un formato
4.330,00 €
4.330,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
canine
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-109%
sensitivity: 13.6 pg/mL
(IFN-γ)
sensitivity: 21.0 pg/mL
(MCP-1)
sensitivity: 21.7 pg/mL
(IL-8)
sensitivity: 3.2 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 3.7 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 5.3 pg/mL
(KC-like)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 6.1 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 7.5 pg/mL
(IL-7)
sensitivity: 8.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 9.0 pg/mL
(IL-15)
sensitivity: 9.2 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(All analytes)
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP® technology)
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | CCYTOMAG-90K | FCYTMAG-20K-PMX | HCYP3MAG-63K |
|---|---|---|---|
| species reactivity canine | species reactivity canine | species reactivity feline | species reactivity human |
| assay range accuracy: 91-109%, sensitivity: 21.0 pg/mL | assay range accuracy: 91-109%, sensitivity: 13.6 pg/mL | assay range accuracy: 96-114%, standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL | assay range accuracy: 92-106%, standard curve range: 2.0-200,000 pg/mL |
| manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| compatibility configured for Premixed | compatibility - | compatibility configured for Premixed | compatibility - |
| detection method fluorometric (Luminex xMAP) | detection method fluorometric (Luminex xMAP) | detection method fluorometric (Luminex xMAP) | detection method fluorometric (Luminex xMAP) |
Descrizione generale
Il pannello MILLIPLEX® Canine Cytokine per la quantificazione delle citochine di cane è un kit-13 plex da utilizzare per la quantificazione simultanea di uno o più analiti in campioni di siero, plasma, tessuto/lisato cellulare e surnatante di colture cellulari di cane. Gli analiti analizzabili includono: GM-CSF, IFNγ, KC-like, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, MCP-1 e TNF-a . Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail di standard liofilizzato più due controlli di qualità interni e consente di misurare fino a 38 campioni in doppio.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sfere magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Applicazioni
- Analiti: GM-CSF, IFNγ, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, KC-like, MCP-1, e TNF-α.
- Tipo di campione raccomandato: siero di cane, plasma, surnatante di colture tissutali/cellulari
- Diluizione del campione raccomandata: 25 μL di una diluizione 1:3 di plasma o siero, o 25 μL di surnatante di coltura cellulare
- Durata del test: tutta la notte (16-18 ore) a 2-8 °C o 2 ore a temperatura ambiente (20-25 °C).
- Categoria di ricerca: infiammazione & immunologia
Azioni biochim/fisiol
La reattività crociata degli anticorpi per gli analiti presenti nel pannello è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica