Merck
DR1103
Anti-XRCC1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in CHO1
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μG
397,00 €
397,00 €
Spedizione prevista il04 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRCC1(7515)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
HPA006717MABE2020SAB4503094
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... XRCC1(7515)
Gene Information
human ... XRCC1(7515)
Gene Information
human ... XRCC1(18189)
Gene Information
human ... XRCC4(7518)
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
buffered aqueous solution
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
33-2-5, monoclonal
clone
polyclonal
Descrizione generale
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa XRCC1 protein.
Recognizes the ~75 kDa XRCC1 protein in mouse kidney tissue.
This Anti-XRCC1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of XRCC1.
Immunogeno
Full-length, human XRCC1 (aa 1-633)
Human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Nota sulla preparazione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica