Merck
GEPP04710
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
new
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome Commerciale
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Diam. filtro
47 mm
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimensione pori
0.2 μm nominal pore size
Note legali
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica