Merck
LCWP09025
Filtri a membrana in PTFE con pori da 10,0 μm
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Mitex Membrane Filter
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 FILTERS
524,00 €
524,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex
Parametri
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
130 μm
Matrice
Mitex
Dimensione pori
10.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
LSWP01300LSWP14250LSWP03700
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 260 °C max. temp., 14 L/min-cm2 air flow rate
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
Descrizione generale
Filter Code: LCWP
Filter Type: Screen filter
Mitex PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex membrane is hydrophobic.
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Applicazioni
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Note legali
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica