Scegli un formato
529,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2/40/15, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, bovine, quail, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Th(25085)
1 of 4
Questo articolo | AB5986 | MAB5280 | AB5423 |
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, bovine, quail, chicken | species reactivity rat | species reactivity chicken, bovine, rat, quail | species reactivity rat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| clone 2/40/15, monoclonal | clone polyclonal | clone 2/40/15, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information rat ... Th(25085) | Gene Information rat ... Th(25085) | Gene Information rat ... Th(25085) | Gene Information rat ... Th(25085) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica