Scegli un formato
134,00 €
241,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TER-119, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly76(104231)
1 of 4
Questo articolo | MABF143B | MABF143A | MABF144A |
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) |
| clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| conjugate PE | conjugate - | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate redFluor® 710 |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Risultati analitici
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica