Scegli un formato
134,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
PerCP-Cy5.5
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
145-2C11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd3E(12501)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | MABF158A | MABF574 | MABF157E |
|---|---|---|---|
| biological source hamster (Armenian) | biological source hamster (Armenian) | biological source mouse | biological source hamster (Armenian) |
| Gene Information mouse ... Cd3E(12501) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) | Gene Information human ... CD4(920) | Gene Information mouse ... Cd3E(12501) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate PE-Cy7 | conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate - |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity mouse |
| clone 145-2C11, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal | clone OKT4, monoclonal | clone 145-2C11, monoclonal |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Risultati analitici
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica