Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D7-2E4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPG2(3339)
1 of 4
Questo articolo | MABT400 | MABT819 | MABT161 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone 5D7-2E4, monoclonal | clone 5C11, monoclonal | clone PG-4, monoclonal | clone 8D8.1, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... HSPG2(3339) | Gene Information human ... PRG4(10216) | Gene Information human ... FAM20B(9917) | Gene Information mouse ... Vcan(13003) |
| species reactivity human | species reactivity canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig | species reactivity human, chicken, shark | species reactivity human, mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Western blotting: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente su gel di Tris-acetato al 3-8%, nel quale la banda si attesta al di sopra del marcatore a 460 kDa (gentile concessione di Whitelock, J. Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia).
Proteine dell′ECM
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Tessuto tonsillare umano normale congelato da fresco
Immunoistochimica: una diluizione 1:300 di questo anticorpo ha rilevato il perlecano nel tessuto tonsillare umano congelato da fresco.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica