Scegli un formato
156,00 €
385,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Anticorpo anti-integrina beta1 (CD29), clone mAb13, clone mAb13, from rat
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mAb13, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
1 of 4
Questo articolo | MABT529 | MAB1997 | MABT1502 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| clone mAb13, monoclonal | clone 13C4.1, monoclonal | clone MB1.2, monoclonal | clone 102DF5, monoclonal |
| biological source rat | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l′integrina beta1 (CD29) in lavori di immunocitochimica (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Saggio di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l′integrina beta1 (CD29) in lavori di immunoprecipitazione (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Saggio di inibizione: un lotto rappresentativo ha impedito l′adesione di cellule HT-1080 a piastre rivestite di fibronectina (gentile concessione del Dr. Kenneth M. Yamada, M.D., Ph.D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD USA).
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Saggio immunocitochimico: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha permesso di rivelare l′integrina beta1 (CD29) in cellule A431.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica