Merck
MCFLX4710
Unità filtrante MILLICUP-FLEX, 47 mm, monouso
250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
Sinonimo/i:
Unità di filtrazione monouso
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
10 TESTS
112,00 €
112,00 €
Spedizione prevista il02 gennaio 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41101708
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Unità filtrante MILLICUP-FLEX, 47 mm, monouso, 250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
material
polypropylene device
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 10 tests
technique(s)
vacuum filtration: suitable
filter capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
fitting
inlet funnel
outlet bottle top
application(s)
filtration
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MCFLX4702EFHAB25BSEFAAW10BS
material
polypropylene device
material
polypropylene device
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
electron beam irradiated
sterility
electron beam irradiated
packaging
pkg of 10 tests
packaging
-
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
fitting
inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet bottle top
fitting
-
fitting
-
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
100 mL
Application
  • Filtrazione di laboratorio
  • Filtrazione e sfiato di aria/gas/solventi organici
  • Chiarificazione di acqua, tamponi o soluzioni acquose
  • Analisi ambientali
  • Alimenti e bevande
  • CQ industriale
  • Analisi di prodotti farmaceutici
  • Monitoraggio dell'acqua
Cura diretta del paziente: no
Biochem/physiol Actions
Filtrazione sotto vuoto
General description
L'unità di filtrazione sottovuoto non sterile Millicup-FLEX combina la comodità della filtrazione monouso con la flessibilità e la compatibilità della tradizionale vetreria per la filtrazione sottovuoto. Grazie ai componenti modulari resistenti ai solventi, l'unità di filtrazione Millicup-FLEX offre un mezzo sicuro ed efficiente per filtrare una varietà di soluzioni acquose e organiche, consentendo all'utente di filtrare direttamente in bottiglie di filtrazione sottovuoto con collo GL45 da usare con la relativa scelta di membrane a disco da 47 mm (vendute separatamente). Il design pronto per l'assemblaggio e senza morsetti del sistema di filtrazione Millicup-FLEX elimina la necessità di effettuare la pulizia prima della filtrazione, consentendo di risparmiare tempo e riducendo il rischio di contaminazione del campione. Dopo la filtrazione, l'imbuto da 250 mL e il supporto della membrana si scollegano facilmente, facilitando l′accesso alla membrana.
Caratteristiche & vantaggi:
  • compatibile con solventi organici e acquosi
  • design ergonomico, senza morsetti
  • riduce il rischio di contaminazione
  • filtra direttamente in bottiglie da stoccaggio adatte alla filtrazione sottovuoto
  • facile accesso alla membrana dopo la filtrazione (membrane vendute separatamente)
  • componenti completamente riciclabili
disponibile in 2 versioni:
  • kit semi riutilizzabile: 10 imbuti con 2 supporti per membrane semi-riutilizzabili e 2 connettori per i tubi da vuoto (MCFLX4702)
  • kit monouso: set di 10 imbuti con 10 supporti per membrane e 10 connettori per tubi da vuoto (MCFLX4710)
Tutti e tre i componenti dell'unità di filtrazione Millicup-FLEX sono completamente riciclabili, per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
Other Notes
Il kit include: 10 imbuti, 10 supporti per membrana e 10 connettori per tubi da vuoto
Physical form
Codice colore: trasparente con adattatore blu
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Scoprite in che modo la scelta dei filtri e la filtrazione dei campioni e della fase mobile influiscono sulla contropressione dell'HPLC e sulla durata della colonna.
Dati e prodotti di filtrazione raccomandati per il metodo OTM-45 per il monitoraggio di composti PFAS nell’aria.
Visualizza i dati relativi agli estraibili fluorurati, al recupero e ai prodotti di filtrazione raccomandati per l'analisi dei PFAS utilizzando l'EPA 537.1 modificato.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Vedi tutto
Domande
  1. I search the list of solvents that the milli-cup is resistant, but I didn't find it.
    1 risposta
    1. The MilliCup Flex membrane and housing are made of polypropylene which is resistant to aqueous and most organic materials. Please see the link below to review the compatibility tables for various solvents. In this table 'PP' is the abbreviation for polypropylene.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility-of-filter-components
      See the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/235/779/20352031-rev-02-19.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica