Merck
MD0HC10FS36AS
Millistak+® HC Pod Depth Filter
new
D0HC, filtration area 1.1 m2, Process Scale in APAC format Optimized Packaging 36/PK
Sinonimo/i:
1.1m2 surface aera, Millistak+® HC Pod Depth Filter, Optimized Packaging, Process Scale Pod
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
acetal (polypropylene) housing
cellulose filter aid (and Diatomaceous earth (DE))
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Millistak+®
Caratteristiche
hydrophilic
Superficie filtrante
1.1 m2
Impurezze
(LAL test)
input
liquid
Raccordi
fitting Flat Seal
applicazioni
pharma/biopharma processes
Codice
D0HC
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
To improve sustainability of the packaging and shipping of filter products, Optimized Pack solutions for Millistak+® HC Process Scale Pod filters have been developed to optimize transport and receiving processes as well as to reduce waste.
Applicazioni
Primary clarification.
Caratteristiche e vantaggi
The key benefits are:
  • 24% reduction in corrugated packaging waste to recycle or dispose.
  • 94% reduction of paper documentation.
  • 12% decrease in number of deliveries which will further reduce energy use and emissions.
  • 70% reduction in operator time to open and manage the product and packaging.
Confezionamento
36/pack Optimized packaging configuration includes 36 pods distributed in 3 boxes on one APAC standardized pallet (pallet size: 1100*1100mm).
Altre note
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica