Scegli un formato
172,00 €
517,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DO-1, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
feline, human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
dilution
(Frozen sections (1 µg/mL)
Immunoblotting (0.1-1 µg/mL)
Immunocytochemistry (1-2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/mL)
Paraffin sections (1 µg/mL, pepsin, heat or pressure cooker pre-treatment required))
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
1 of 4
Questo articolo | OP29 | OP09 | OP33 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| clone DO-1, monoclonal | clone PAb240, monoclonal | clone PAb1801, monoclonal | clone PAb1620, monoclonal |
| species reactivity feline, human | species reactivity mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat, primate, bovine |
| Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen sections (1 g/ml; see application references)
Immunoblotting (0.1-1 g/ml; see application references)
Immunocytochemistry (1-2.5 g/ml; see application references)
Immunoprecipitation (1 g/ml or use Cat. No. OP43A; see application references)
Paraffin sections (1 g/ml, pepsin, heat or pressure cooker pre-treatment required; see application references)
Confezionamento
Stato fisico
Risultati analitici
SK-OV-3 cells or normal skin tissue
A431 cells or breast carcinoma tissue
Altre note
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica