Merck
PFHYS0616
Fiasca per colture multistrato Millicell® HY
T-600, 3 layer, 120-180 mL, sterile, vented cap, Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinonimo/i:
Coltura cellulare, Coltura di tessuti, Fiasca per colture cellulari, Flacone multi-strato
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
angled neck high-density polyethylene cap (vented)
polystyrene flask
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
3 layer
Confezionamento
pack of 16
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Altezza
32 mm , excluding cap
51 mm , including cap
Lunghezza
22.2 cm
Larghezza
12 cm
Area superficiale
600 cm2
Volume d’esercizio
120-180 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PFHYS1008CLS430824CLS430372
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Corning 430824
manufacturer/tradename
Corning 430372
material
angled neck high-density polyethylene cap (vented), polystyrene flask
material
high-density polyethylene cap, polystyrene flask
material
canted neck , cap (phenolic-style), phenolic cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask
material
angled neck , cap (phenolic-style), phenolic cap, polystyrene , rectangular bottom flask, rectangular flask
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
feature
3 layer
feature
5 layer
feature
cap, graduations
feature
cap, graduations
surface area
600 cm2
surface area
1000 cm2
surface area
150 cm2
surface area
25 cm2
packaging
pack of 16
packaging
pack of 8
packaging
case of 50
packaging
case of 500
Descrizione generale
The Millicell® HY Flask is designed to enhance cell culture efficiency across various research applications, including cell banking, cell-based assays, and virus production.
Caratteristiche e vantaggi
  • Multilayer Design: Available in 3- and 5-layer configurations, providing a larger surface area for cell growth while maintaining a compact footprint similar to traditional T-flasks
  • Enhanced Accessibility: Designed for better pipette access, accommodating larger volume pipettes (up to 25 mL)
  • Increased Efficiency: Cultivate more cells in the same space, maximizing research output
  • Space Optimization: Achieves significant space savings compared to other multilayer flasks on the market
Nota sulla preparazione
  1. Per inoculare le cellule, riempire la fiasca Millicell HY T-600 con il mezzo di coltura prescelto.
  2. Aggiungere il numero di cellule adeguato a raggiungere la densità di inoculo convenzionale.
  3. Sollevando l′estremità della fiasca e pipettando la soluzione su e giù un certo numero di volte, miscelare cellule e terreno fino ad ottenere una sospensione omogenea. N.B: Una miscelazione inadeguata delle cellule, che non produca cioè una sospensione omogenea, può dare luogo ad una distribuzione non uniforme delle cellule tra gli strati della fiasca Millicell HY.
  4. Appoggiare sul fianco per un breve lasso di tempo la fiasca, così da distribuire in maniera bilanciata il volume del liquido tra gli strati della fiasca.
  5. Inclinare la fiasca alla sua estremità per ripartire il volume del liquido in ogni strato della fiasca stessa.
  6. Adagiare in piano la fiasca per spandere in maniera uniforme la sospensione di cellule su tutta la superficie di ogni singolo strato.
  7. In base al volume, potrebbe rivelarsi necessario scuotere la fiasca oscillandola verso i quattro angoli, per assicurarsi che tutta la superficie di ogni strato risulti bagnata. N.B: Se, nel corso del processo di bagnatura, il volume del liquido in uno qualsiasi degli strati dovesse cambiare (p.es. per la tracimazione di liquido dallo strato superiore a quelli sottostanti) occorre ripetere i passaggi 4–6 per assicurarsi la distribuzione uniforme del liquido tra tutti gli strati.
  8. Ricollocare in posizione verticale la fiasca allorché la si trasferisce all′incubatore. Appoggiare la fiasca nell′incubatore (come al punto 6) e procedere alla coltura delle cellule nelle condizioni richieste.
  9. Qualora risulti necessario un cambio del terreno, aspirare o versare il terreno dalla fiasca Millicell HY T-600. N.B: A causa dell′ampia estensione superficiale delle fiasche Millicell, dopo ogni aspirazione potrebbe essere necessario lasciar decantare la fiasca sul lato per alcuni minuti in modo che il liquido residuo si raccolga tutto insieme, per poterlo poi rimuoverlo completamente con una seconda aspirazione.
  10. Aggiungere un volume congruo di terreno fresco e ripetere i passaggi 4–8.
  11. Per la raccolta delle cellule, rimuovere il terreno come al punto 9.
  12. Aggiungere nella fiasca la quantità desiderata di soluzione di lavaggio (p.es. PBS o EDTA allo 0,02 %) e ripetere i passaggi 4–7.
  13. Rimuovere la soluzione di lavaggio come al punto 9.
  14. Per il distacco delle cellule, aggiungere la quantità desiderata di enzima di proteolisi (p.es. tripsina/EDTA allo 0,25 % o equivalente) secondo il protocollo prescelto, ripetere i passaggi 4–8 e incubare. Il volume di enzima proteolitico necessario per cm2 non deve essere diverso da quanto previsto dal protocollo per le T-flask. N.B: Assicurarsi che tutte le cellule si siano distaccate completamente dalla superficie della fiasca mediante osservazione al microscopio. Il mancato completamento del distacco delle cellule dalla superficie di coltura (di modo che tutte le cellule risultino libere in sospensione) può determinare una riduzione della resa cellulare
  15. Nel caso di impiego di tripsina, aggiungere volume adeguato di soluzione di inattivazione, come per esempio un terreno contenente siero.
  16. Raccogliere le cellule per aspirazione o per travaso, come al punto 9.
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotto comparabile
used together
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Millicell® HY Multilayer Culture Flasks Enable Higher Cell Recovery and Space Savings Compared to Other Multilayer Flasks
Successful delivery of nucleic acids and protein in eukaryotic cells requires a transfection protocol that maximizes transfection ef؀ciency, minimizes cytotoxicity, and results in the desired level of gene expression or silencing. EMD Millipore recognizes that there is not a one-size-؀ts-all solution to your transfection needs. We provide the breadth of transfection reagents necessary to give you the freedom to design the perfect experiment.
Vedi tutto
Domande
  1. Can these 5 layer flasks be stacked atop each other?
    1 risposta
    1. Yes, these can be stacked upon each other. Please see the helpful User Guide.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica