Merck
PLGC04710
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 10 kDa
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 10 kDa
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
17.3 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PLGC09005PLGC15005PLGC02510
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
47 mm
filter diam.
90 mm
filter diam.
150 mm
filter diam.
25 mm
filtration area
17.3 cm2
filtration area
63 cm2
filtration area
177 cm2
filtration area
4.1 cm2
Descrizione generale
Assemblate la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. I dischi di membrana da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel o in polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane Biomax in PES sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili con pori di svariate dimensioni per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PLGC
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Applicazioni
Cellulosa rigenerata Ultracel, NMWL 10 kDa, 47 mm di diametro
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica