Merck
PR0GTLCS1
Blocco di pretrattamento Progard® TL1-C
Protects RO membranes from scaling and fouling. Includes ROProtect C for automatic RO maintenance. For Elix®, RiOs Large and RiOs systems.
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® TL1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 EA
731,00 €
731,00 €
Spedizione prevista il30 dicembre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Blocco di pretrattamento Progard® TL1-C, Protects RO membranes from scaling and fouling. Includes ROProtect C for automatic RO maintenance. For Elix®, RiOs Large and RiOs systems.
feature
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
compatibility
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
shipped in
ambient
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PR0GTL0S1PR0G000T3PR0GTXLCS1
compatibility
for use with Elix®, for use with Elix® Large, for use with RiOs, for use with RiOs Large, for use with Elix® Gulfstream
compatibility
for use with Elix®, for use with Elix® Gulfstream, for use with Elix® Large, for use with RiOs Large
compatibility
for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Large, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX, for use with RiOs Large
manufacturer/tradename
Progard®
manufacturer/tradename
Progard®
manufacturer/tradename
Progard®
manufacturer/tradename
Progard®
feature
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
feature
removal of large particles and free chlorine from tap water , removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
feature
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
feature
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Application
Per una protezione ottimale della membrana da RO e la manutenzione automatica della RO.
Features and Benefits
  • Protezione ottimale per il sistema dell′acqua.
  • Garantisce l′ottimizzazione della durata e delle prestazioni del sistema.
  • Polifosfati, scelti in modo da evitare incrostazioni senza alcun rilascio di ioni.
  • Filtrazione in profondità per la rimozione delle particelle.
  • ROProtect CR per la manutenzione automatica della RO.
General description
Un pretrattamento adeguato è essenziale per produrre acqua della qualità finale desiderata. Il pretrattamento viene scelto in base alla portata dell′acqua di alimentazione.
Il blocco di pretrattamento Progard® TL1-C pretratta l′acqua di rubinetto rimuovendo particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero. Così si protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, contaminazione organica e dall′ossidazione dovuta al cloro.
Da utilizzare con i sistemi di purificazione dell'acqua di grandi dimensioni: Elix® 20/35/70/100 e RiOs 30/50/100/150/200.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  2. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica