Merck
PR0GTXLCS2
Blocco di pretrattamento Progard® XL
Protects RO membranes from hard water components. For AFS®, Elix® Large, Milli-Q® CLX/HR/HX and RiOs Large systems.
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® XL-S-C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
2 PKG
1.600,00 €
1.600,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.85
UNSPSC Code:
41104200
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Blocco di pretrattamento Progard® XL, Protects RO membranes from hard water components. For AFS®, Elix® Large, Milli-Q® CLX/HR/HX and RiOs Large systems.
material
carbon cartridge (activated )
cartridge
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Progard®
parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PR0GTXLCS1PR0GTXL0S2PR0GTXL0S1
compatibility
for use with AFS®, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX, for use with Elix® Large, for use with RiOs Large, for use with Milli-Q® HR
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Large, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX, for use with RiOs Large
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Large, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX, for use with RiOs Large
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
manufacturer/tradename
Progard®
manufacturer/tradename
Progard®
manufacturer/tradename
Progard®
manufacturer/tradename
Progard®
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
material
carbon cartridge (activated )
material
EPDM rubber cartridge, carbon cartridge (activated ), filter (silver-impregnated activated carbon), polypropylene and polyethylene cartridge
material
carbon cartridge (activated ), cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
material
EPDM rubber cartridge, carbon cartridge (activated), polypropylene and polyethylene cartridge
parameter
2-40 °C temp. range
parameter
2-40 °C temp. range, 4.2 L/min flow rate, 6 bar max. pressure
parameter
2-40 °C temp. range, 4.2 L/min flow rate, 6 bar max. pressure
parameter
2-40 °C temp. range, 4.2 L/min flow rate, 6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Application
I blocchi proteggono le membrane dell′OI e ne mantengono le prestazioni nei sistemi di purificazione dell′acqua.
Features and Benefits
  • Per una protezione ottimale della membrana da osmosi inversa (RO)
  • Garantisce l′ottimizzazione della durata in esercizio e delle prestazioni del sistema
  • La filtrazione in profondità rimuove particelle e colloidi
  • Il polifosfato protegge dalle incrostazioni.
  • Il filtro di carbone attivo impregnato d′argento riduce il cloro libero e fornisce protezione batteriostatica
  • Le pastiglie effervescenti EfferSan (già ROProtect CR) assicurano una manutenzione automatizzata delle membrane da osmosi inversa (RO)
  • Etichette e-Sure con tecnologia RFID, per una lettura immediata delle informazioni concernenti il blocco, la loro archiviazione automatica e una completa tracciabilità.
  • Per risultati ottimali, sostituire ogni 6 mesi
General description
Il blocco di pretrattamento Progard® XL-S-C pretratta l′acqua d'alimentazione rimuovendo particelle di grandi dimensioni e cloro libero dall′acqua della rete idrica. Protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, dallo sporcamento dovuto ai composti organici e dall′ossidazione causata dal cloro.
Il blocco di pretrattamento contiene un prefiltro per la rimozione delle particelle, carbone attivo per la rimozione del cloro e un agente anti-incrostazioni per minimizzare il rischio di formazione di depositi. L′opzione Autoclean del blocco include anche una pastiglia di cloro incorporata per la pulizia automatizzata della membrana RO al momento dell'installazione di un nuovo blocco.
Da impiegare coi sistemi di purificazione dell′acqua ad elevata produttività RiOs, Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX e AFS® E.
Polifosfato per la protezione antincrostante.
Carbone attivo impregnato d′argento per la riduzione del cloro libero e la protezione batteriostatica.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Water Purification Solutions for Clinical Laboratories Consistency that Drives Efficiency and ProductivityTo produce accurate results on time that physicians can trust, clinical lab operators need to ensure efficient operation of their analyzers and automated chains. Brochure 8 Pages
Vedi tutto
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  2. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica