Vai a
impiego
sufficient for 500 tests
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 96-well plate(s)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
input
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | CGD1 | 11465007001 | CBA410 |
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 500 tests | usage - | usage sufficient for ≤2,500 tests | usage - |
| packaging pkg of 1 96-well plate(s) | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition - |
| input sample type cultured cells (1,000-50,000 cells) | input - | input - | input - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Altre note
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Articoli
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Saggi basati su cellule per la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e gli esperimenti di citotossicità per applicazioni nella ricerca sul cancro, sulle neuroscienze e sulle cellule staminali.
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica